Merck
434027
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-fluorobutane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
F(CH2)4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
bp
134-135 °C (lit.)
gęstość
1.444 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
ciąg SMILES
FCCCCBr
InChI
1S/C4H8BrF/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Klucz InChI
WMCUHRDQSHQNRW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-bromo-4-fluorobutan jest alkilofluorowanym blokiem budulcowym stosowanym w syntezie chemicznej. Bierze udział w syntezie monofluoro-czwartorzędowego bromku amonu.
Zastosowanie
1-bromo-4-fluorobutan może być stosowany do syntezy następujących substancji:
  • fluoroalkilo[2,5-dimetylo-7-(2,4,6-trimetylofenylo)-7H-pirolo[2,3-d]pirymidyn-4-ylo]alkiloaminy
  • 1-azido-4-fluorobutan
  • 4-[2-(4-fluorobutoksy)etylo][bis(4-metoksymetoksyfenylo)metyleno]cykloheksan
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
113.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
45 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Pyrazoles with a ?click? 4-[N-(4-fluorobutyl)-1,2,3-triazole] substituent in position 3 are nanomolar CB1 receptor ligands.
Distinto R, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 167, 184-191 (2014)
Fluorinated Quaternary Ammonium Bromides: Studies on Their Tetrahydrofuran Hydrate Crystal Growth Inhibition and as Synergists with Polyvinylcaprolactam Kinetic Gas Hydrate Inhibitor.
Mady MF and Kelland MA.
Energy and Fuels, 27(9), 5175-5181 (2013)
L Martarello et al.
Nuclear medicine and biology, 28(2), 187-195 (2001-04-11)
Fluorine-18 labeled fluorobutyl[2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo [2,3-d] pyrimidin-4-yl]ethylamine (FBPPA) and iodine-123 labeled butyl[2,5-dimethyl-7-(4-iodo-2,6-dimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]ethyl-amine (IBPPA) were synthesized in the development of a CRF receptor ligand. The methods of synthesis, in vitro binding assays, radiolabeling and in vivo tissue distribution in rats are described. Fluorine-18
Jai Woong Seo et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(8), 2496-2511 (2006-04-14)
In a search for estrogen receptor (ER) ligands to be radiolabeled with fluorine-18 for imaging of ER-positive breast tumors with positron emission tomography (PET), we investigated cyclofenil analogues substituted at the C3 or C4 position of the cyclohexyl group. McMurry
Panupun Limpachayaporn et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(22), 9383-9395 (2014-10-31)
N-Alkylated (S)-7-halogen-5-[1-(2-methoxymethylpyrrolidinyl)sulfonyl]isatins were developed as a new group of nonradioactive reference compounds for future radiotracers. Inhibitor potency studies of these compounds suggest that the binding pockets readily accommodate both the 7-halogen substituents and aliphatic side chains (methyl to n-butyl) as