Kluczowe dokumenty
674613
Tetrakis(dimethylamino)ethylene
Synonim(y):
Octamethylethylenetetramine, TDAE
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥85.0%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n/D 1.48 ((lit.))
n20/D 1.48 (lit.)
bp
59 °C ((lit.))
59 °C/0.9 mmHg (lit.)
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C ((lit.))
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
[CN(C)\C(N(C)C)=C(\N(C)C)N(C)C]
CN(C)\C(N(C)C)=C(\N(C)C)N(C)C
InChI
[1S/C10H24N4/c1-11(2)9(12(3)4)10(13(5)6)14(7)8/h1-8H3]
1S/C10H24N4/c1-11(2)9(12(3)4)10(13(5)6)14(7)8/h1-8H3
Klucz InChI
[CBXRMKZFYQISIV-UHFFFAOYSA-N]
CBXRMKZFYQISIV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Acts as a reducing agent
Reactant involved in:
- Dioxygenation
- Insertion of aluminum anion into the C-N bond
- Chemiluminescent reactions with oxygen
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
In 2001, Professor William Dolbier, Jr., at the University of Florida reported1 an approach to nucleophilic trifluoromethylation based on the generation of a trifluoromethyl anion using CF3I in the presence of a powerful twoelectron reductant, tetrakis(dimethylamino)ethylene (TDAE)