Merck
238465
Sigma-Aldrich
1-Chlorohexane
99%
Synonim(y):
Hexyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.62
Beilstein:
1731289
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: insoluble(lit.)
gęstość
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
alkyl halide
chloro
ciąg SMILES
CCCCCCCl
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hydrodechlorination of vapours of chlorobenzene and 1-chlorohexane using Ni, Fe, W, Ni-Mo, Pt and Pd on activated carbon or on Al2O3 (catalyst) has been studied. Titanium silicalite catalyzed oxidation of 1-chlorohexane with hydrogen peroxide has been studied.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephen E Repper et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(9), 2821-2828 (2017-02-09)
Absorption of carbon monoxide by copper(i)-containing ionic liquids, [C
Performance of supported nickel and other metal catalysts in the hydrodechlorination of chlorobenzene and 1-chlorohexane.
de Jong V and Louw R.
Applied Catalysis A: General, 271(1), 153-163 (2004)
Horng-Jang Liaw et al.
Journal of hazardous materials, 367, 407-417 (2019-01-06)
Industrial use of ionic liquids may require exposure to high temperatures. We demonstrate that such applications may result in an increase in flammability hazard due to chemical decomposition. The ionic liquid, 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride ([C6mim][Cl]), was selected as the study sample.
Oxidation of saturated hydrocarbons with hydrogen peroxide, catalysed by titanium silicalite.
G Clerici M.
Applied Catalysis, 68(1), 249-261 (1999)
Stanislav Mazurenko et al.
PloS one, 13(6), e0198913-e0198913 (2018-06-19)
Analytical devices that combine sensitive biological component with a physicochemical detector hold a great potential for various applications, e.g., environmental monitoring, food analysis or medical diagnostics. Continuous efforts to develop inexpensive sensitive biodevices for detecting target substances typically focus on