Merck
361283
Sigma-Aldrich
1,8-Dichlorooctane
98%
About This Item
Wzór liniowy:
Cl(CH2)8Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
115-116 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
ClCCCCCCCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
Klucz InChI
WXYMNDFVLNUAIA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
1,8-dichlorooktan jest chloroparafiną. Opisano nieeksponencjalność relaksacji protonowej spin-sieć w polikrystalicznym 1,8-dichlorooktanie w eksperymentach Zeemana-kwadrupolowego przekraczania poziomów przy różnych częstotliwościach. Ma on ważne zastosowania syntetyczne w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, biomedycznym, elektrycznym i elektronicznym.
Zastosowanie
1,8-dichlorooktan może być stosowany:
  • jako adsorbat w celu zbadania wydajności materiałów węglowych do adsorpcji powstających zanieczyszczeń
  • do przygotowania szkieletu C20 1,20-podstawionych eikozanów z fosforanowymi grupami głównymi i łatwo derywatyzowalnymi cząsteczkami tiolowymi, maleimidowymi i aktywowanymi estrami karboksylowymi
  • w syntezie planarno-chiralnej soli imidazoliowej
  • w przygotowaniu biosensorów
  • w produkcji wytrzymałych membran polimerowych do zatężania aminokwasów, mających zastosowanie w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
  • w syntezie perfluorowęglowodorów o zastosowaniach biomedycznych
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
244.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
118 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Limited spin diffusion towards quadrupolar relaxation centers in 1, 8-dichlorooctane
Kozak A, et al.
Chemical Physics Letters, 74(1), 173-175 (1980)
Vibrational analysis of 1, 8-dichlorooctane.
Singh D, et al.
Indian Journal of Pure and Applied Physics, 47(10), 696-696 (2009)
Synthesis and properties of a diastereopure ionic liquid with planar chirality.
Ishida Y, et al.
Tetrahedron Letters, 47(45), 7973-7976 (2006)
Yolanda Patiño et al.
Chemosphere, 119 Suppl, S124-S130 (2014-06-09)
The adsorption of three representative emerging pollutants over different kinds of carbonaceous adsorbents has been studied in this work. The adsorbates were nalidixic acid (NAL, representative of a pharmaceutical), 1,8-dichlorooctane (DCO, a chloroparaffin) and methyl-phenoxy-ethanol (MPET, a surfactant). Activated carbons
Istvan Jablonkai et al.
Chemistry and physics of lipids, 133(1), 103-112 (2004-12-14)
New 1,20-substituted eicosanes carrying phosphate headgroups and readily derivatizable thiol, maleimido, and activated carboxylic ester moieties were prepared. The C20-backbone of these molecules was assembled by a halopolycarbon homologation from 1,8-dichlorooctane and 1,6-dibromohexane. 20-Mercapto- and 20-maleimido-icosylphosphates were synthesized via omega-bromo