Merck
109398
Sigma-Aldrich
2-Norbornanemethanol, mixture of endo and exo
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
93-95 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
OCC1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C8H14O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h6-9H,1-5H2/t6-,7+,8?/m1/s1
Klucz InChI
LWHKUVOYICRGGR-KVARREAHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2-Norbornanemetanol ulega reakcji kondensacji z chlorkiem metakryloilu z wytworzeniem komonomeru bicyklo[2.2.1]hept-2-ylometylo-2-metyloakrylanu do syntezy fluorowanego poli(maleimidu-co-glicydylometakrylanu).
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
183.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
84 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polymaleimide Copolymers with Norbornane units for Polymeric Optical Waveguides.
Kim WL, et al.
Journal of Photoscience, 9(1), 23-28 (2002)