Kluczowe dokumenty
N32105
5-Norbornen-2-ol, mixture of endo and exo
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
mp
104-106 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-8H,3-4H2/t5-,6+,7?/m1/s1
Klucz InChI
MKOSBHNWXFSHSW-JEAXJGTLSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?