Merck
N11507
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
97%
Synonim(y):
1-(Chlorosulfonyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitro-phenyl-sulphonyl chloride, 2-Nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 2-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 2-Nitrobenzenesulphonyl chloride, 2-Nitrophenylsulfonyl chloride, o-Nitrobenzenesulfonyl chloride, o-Nitrophenylsulfonyl chloride, o-Nosyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.62
Beilstein:
521155
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
63-67 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)