Kluczowe dokumenty
310638
4-Sulfobenzoic acid potassium salt
95%
About This Item
Wzór liniowy:
KO3SC6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
grupa funkcyjna
carboxylic acid
sulfonic acid
ciąg SMILES
[K+].OC(=O)c1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O5S.K/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Klucz InChI
PXRJBUPXKDXDLG-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
4-Sulfobenzoic acid potassium salt was used as intercalating compound to improve clay exfoliation in the synthesis of poly(butylene terephthalate) (PBT) nanocomposites.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Pierre Thuéry et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(24), 8756-8772 (2019-05-24)
Nine uranyl ion complexes have been synthesized using two kinds of sulfonate-containing ligands, i.e. 2-, 3- and 4-sulfobenzoic acids (2-, 3- and 4-SBH2), which include additional carboxylic donors, and p-sulfonatocalix[4]arene (H8C4S), with additional phenolic groups, and [Ni(cyclam)]2+, [Cu(R,S-Me6cyclam)]2+ or PPh4+
Berti C, et al.
Eur. Polymer J., 45(1), 70-78 (2009)
Saccharin: para forms of some impurities are not mutagenic in Salmonella typhimurium.
F Poncelet et al.
Food and cosmetics toxicology, 18(4), 453-453 (1980-08-01)