Merck
230901
Sigma-Aldrich
4-Formylbenzene-1,3-disulfonic acid disodium salt hydrate
97%
Synonim(y):
Benzaldehyde 2,4-disulfonic acid disodium salt, Sodium 4-formylbenzene-1,3-disulfonate
About This Item
Wzór liniowy:
HCOC6H3(SO3Na)2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.21 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder, crystals or chunks
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(C=O)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H6O7S2.2Na.H2O/c8-4-5-1-2-6(15(9,10)11)3-7(5)16(12,13)14;;;/h1-4H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Klucz InChI
YKJQVLWZGODFIH-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Wodzian soli disodowej kwasu 4-formylobenzeno-1,3-disulfonowego jest stosowany w syntezie membran elektrolitów polimerowych, które stanowią kluczowy element urządzeń elektrochemicznych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Preparation and Characterization of an Eco-Friendly Polymer Electrolyte Membrane (PEM) Based in a Blend of Sulphonated Poly (Vinyl Alcohol)/Chitosan Mechanically Stabilised by Nylon 6, 6
Oliveira PN, et al.
Materials Research, 19(4), 954-962 (2016)