Merck
136190
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2-nitrobenzene
97%
About This Item
Wzór liniowy:
IC6H4NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
tw
288-289 °C (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
nitro
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1I
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H
Klucz InChI
JXMZUNPWVXQADG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-Iodo-2-nitrobenzene was used in one step synthesis of 2-(2-Pyridyl)-3H-indol-3-one N-Oxide. 1-Iodo-2-nitrobenzene was used in the synthesis of 1-(2-Nitrophenyl)-1H-indole in the presence of PEG3400 (poly(ethylene glycol))–Cs2CO3–copper pre-catalyst under microwave activation.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A one-step synthesis of 2-(2-Pyridyl)-3H-indol-3-one N-oxide: is it an efficient spin trap for hydroxyl radical?
G M Rosen et al.
The Journal of organic chemistry, 65(14), 4460-4463 (2000-07-13)
Dardan Hetemi et al.
Acta chimica Slovenica, dec(4), 818-824 (2018-01-11)
An efficient, versatile and non-destructive in situ method in reaction monitoring using vibrational spectroscopy is described. A Suzuki cross-coupling reaction was monitored in which the substrate 1-iodo-2-nitrobenzene reacted with the electrophile phenylboronic acid to form the product 2-nitrobiphenyl. To hasten
PEG3400-Cs2CO3: an efficient and recyclable microwave-enhanced catalytic system for ligand-free Ullmann arylation of indole and benzimidazole.
Colacino E, et al.
Tetrahedron, 66(21), 3730-3735 (2010)