Merck
309303
Sigma-Aldrich
Magnesium perchlorate hexahydrate
99%
About This Item
Wzór liniowy:
Mg(ClO4)2·6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba:
99%
Formularz:
crystalline
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
crystalline
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
ciąg SMILES
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
MGBDNCBRZIMSDZ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Magnesium perchlorate hexahydrate is a highly hygroscopic metal hydrate that can be dehydrated to prepare anhydrous magnesium perchlorate. It can be used as an electrophilic catalyst for non-enzymic reduction of synthetic dihydropyridines. It may also be used in the formation of magnesium ion batteries.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Magnesium Perchlorate
Chakraborti AK, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 36(10) (2001)
Stability of perchlorate hydrates and their liquid solutions at the Phoenix landing site Mars
Chevrier VF, et al.
Geophysical Research Letters, 36(10) (2009)
Water-Activated VOPO4 for Magnesium Ion Batteries
Ji X, et al.
Nano Letters, 18(10), 6441-6448 (2018)