Key Documents
1.05873
Supelco
Magnesium perchlorate hydrate
[about 83% Mg(ClO₄)₂], desiccant, about 1-4 mm
Synonim(y):
Magnesium perchlorate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Mg(ClO4)2 · x H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.21 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41123003
Numer indeksu EC:
233-108-3
NACRES:
NB.51
Poziom jakości
Postać
solid
pH
8.2 (25 °C, 50 g/L in H2O)
rozpuszczalność
500 g/L
gęstość
2.60 g/cm3 at 25 °C (anhydrous substance)
gęstość nasypowa
600‑800 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/2ClHO4.Mg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
Klucz InChI
KKFFNQXCJMNXHI-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
  • Errors in measurements of CO2 with the use of drying agents: Investigates the errors introduced in CO2 measurement techniques using magnesium perchlorate as a drying agent, critical for improving analytical methods in environmental and laboratory settings (Elia et al., 1986).
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1