Merck
342327
Sigma-Aldrich
Tetraamminecopper(II) sulfate monohydrate
98%
Synonim(y):
Ammoniated cupric sulfate monohydrate, Tetraamminecopper(2+) sulfate (1:1) monohydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Cu(NH3)4SO4·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
98%
Formularz
powder and chunks
gęstość
1.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
N.N.N.N.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.4H3N.H2O4S.H2O/c;;;;;1-5(2,3)4;/h;4*1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
ABAHXVHZPFQSDZ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.