Merck
12801
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
purum, ≥98%
Synonim(y):
Diammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate, Ammonium chlorocuprate(II), Ammonium copper chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
ślady kationów
Fe: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
Klucz InChI
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Detection of iron in steel
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)