Merck
529567
Sigma-Aldrich
Cadmium perchlorate hydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
Cd(ClO4)2·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.31 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
skład
Degree of hydration, ~6
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cadmium
reagent type: oxidant
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
ciąg SMILES
O.[Cd++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Cd.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
Klucz InChI
SGAGEPDIZCCCPW-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Siyi Hu et al.
The Analyst, 139(18), 4681-4690 (2014-07-24)
Biofunctionalized quantum dots (QDs), especially protein-coated QDs, are known to be useful targeted fluorescent labels for cellular and deep-tissue imaging. These nanoparticles can also serve as efficient energy donors in fluorescence resonance energy transfer (FRET) binding assays for the multiplexed
Herman S Mansur et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 52, 61-71 (2015-05-09)
Cancer remains one of the world's most devastating diseases with millions of fatalities and new cases every year. In this work, we attempted to develop a facile "enzyme-free" fluoroimmunoassay based on the novel nanoconjugates composed of CdS quantum dots (QDs)