Kluczowe dokumenty
532711
2-Fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.61
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
bp
246-247 °C (lit.)
mp
27-30 °C (lit.)
gęstość
1.47 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClFO2S/c7-11(9,10)6-4-2-1-3-5(6)8/h1-4H
Klucz InChI
ZSZKAQCISWFDCQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek 2-fluorobenzenosulfonylu, znany również jako chlorek o-fluorobenzenosulfonylu, jest flurinowanym chlorkiem arylosulfonylu. Można go przygotować z fluorku o-benzenosulfonylu.
Zastosowanie
Chlorek 2-fluorobenzenosulfonylu może być stosowany do otrzymywania następujących pochodnych furanu:
Może być również stosowany do przygotowania
- 2-(2-fluorofenylo)benzofuran
- 2-butylo-5-(2-fluorofenylo)furan
- 2-(2-fluorofenylo)-3,6-dimetylo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran
Może być również stosowany do przygotowania
- 2-fluorobenzenosulfonamidu
- 2-{[(2-fluorofenylo)sulfonylo]amino}-5,6,7,8-tetrahydro-1-naftalenokarboksylanu metylu
- fluorobenzeno-2-sulfonian potasu
- 1-(2-bromobenzylo)-2-(2-fluorofenylo)pirol
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Discovery and optimization of anthranilic acid sulfonamides as inhibitors of methionine aminopeptidase-2: a structural basis for the reduction of albumin binding.
Sheppard GS, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(13), 3832-3849 (2006)
Water-Soluble Phosphines. 6.1 Tailor-Made Syntheses of Chiral Secondary and Tertiary Phosphines with Sulfonated Aromatic Substituents: Structural and Quantum Chemical Studies.
Bitterer F, et al.
Inorganic Chemistry, 35(14), 4103-4113 (1996)
Regiocontroled Palladium?Catalysed Direct Arylation at Carbon C2 of Benzofurans using Benzenesulfonyl Chlorides as the Coupling Partners.
Loukotova L, et al.
ChemCatChem, 6(5), 1303-1309 (2014)
Potassium fluoride catalyzed fluorodesulfonylations of aryl sulfonyl fluorides.
Van der Puy M.
The Journal of Organic Chemistry, 53(18), 4398-4401 (1988)
Benzenesulfonyl Chlorides: Alternative Coupling Partners for Regiocontrolled Palladium-Catalyzed Direct Desulfitative 5-Arylation of Furans.
Beladhria A, et al.
Synthesis, 46(18), 2515-2523 (2014)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
532711-1G | 4061837248757 |
532711-5G | 4061837248764 |