545708
2,6-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
53-56 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1cccc(Cl)c1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)12(9,10)11/h1-3H
Klucz InChI
WGGKQIKICKLWGN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Produkty
Aryl sulfonyl chloride derivatives are frequently used in parallel synthesis to synthesize sulfonamides and sulfonate linkages.