Merck
714453
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H9ClO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
28-33 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(c(C)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H9ClO2S/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
FREOGXBZEAMJQN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)