Merck
103764
Sigma-Aldrich
Pentafluorobenzenesulfonyl chloride
99%
Synonim(y):
Chlorek 2,3,4,5,6-pentafluorofenylosulfonylu, Chlorek perfluorobenzenosulfonylu
About This Item
Wzór liniowy:
C6F5SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.57
Beilstein:
2142325
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
210-211 °C (lit.)
gęstość
1.796 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6ClF5O2S/c7-15(13,14)6-4(11)2(9)1(8)3(10)5(6)12
Klucz InChI
UOJCTEGNHXRPKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu reaguje z pochodnymi benzenu i tiofenu w obecności katalizatora rutenowego (II), tworząc odpowiednie perfluorofenylowane związki.
Zastosowanie
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu został użyty jako odczynnik derywatyzujący do jednoczesnego oznaczania fluoksetyny i p-trifluorometylofenolu, O-dealkilowanego metabolitu fluoksetyny w mikrosomach ludzkiej wątroby. Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu został użyty do znakowania elektroforetycznego małych peptydów tyrozylowych w celu ich analizy za pomocą chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów.
Działania biochem./fizjol.
Chlorek pentafluorobenzenosulfonylu jest odczynnikiem derywatyzującym dla amfetaminy w oznaczaniu amfetaminy w próbkach ludzkiego osocza przy użyciu chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G B Baker et al.
Journal of chromatography, 381(2), 211-217 (1986-09-05)
A gas chromatographic procedure is described for the analysis of beta-phenylethylamine (PEA) in tissues and body fluids. The method involves the use of pentafluorobenzenesulfonyl chloride for extraction and derivatization of PEA. This is followed by separation and analysis of the
Perfluorophenylation of aromatic and heteroaromatic compounds with pentafluorobenzenesulfonyl chloride catalyzed by a ruthenium (II) phosphine complex.
Kamigata N, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 87(1), 91-95 (1998)
Pentafluorobenzenesulfonyl chloride as a sensitive reagent for the rapid gas chromatographic analysis of tranylcypromine in tissues and body fluids.
T S Rao et al.
Biochemical pharmacology, 35(12), 1925-1928 (1986-06-15)
Pentafluorobenzenesulfonyl chloride: a new electrophoric derivatizing reagent with application to tyrosyl peptide determination by gas chromatography with electron capture detection.
A Sentissi et al.
Analytical chemistry, 56(13), 2512-2517 (1984-11-01)
S J Asghar et al.
Journal of pharmacological and toxicological methods, 46(2), 111-115 (2002-12-17)
Acute administration of (+)-amphetamine has been used as a model for mania in humans since it mimics the physiological, biochemical, and cognitive effects seen in mania. A rapid and sensitive method for the determination of amphetamine in human plasma samples
Global Trade Item Number
SKUGTIN
8.04312.0100
80431205004027269069797
H28807-5ML
H28807-500G4061833792438
8.04312.0500
80431201004022536384634
H28807-100G4061833792421
H28807-100ML
H28807-500ML
H28807-5G
103764-25G4061837245749
103764-100G
103764-1G
103764-5G4061837245756