Kluczowe dokumenty
103772
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoyl chloride
99%
Synonim(y):
Pentafluorobenzoic acid chloride, Perfluorobenzoyl chloride
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
158-159 °C (lit.)
gęstość
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
acyl chloride
fluoro
ciąg SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(Cl)=O
InChI
1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
Klucz InChI
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?