Kluczowe dokumenty
290904
Pentadecafluorooctanoyl chloride
97%
Synonim(y):
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoic acid chloride, Perfluorocaprylic chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3045 (lit.)
bp
129-130 °C/744 mmHg (lit.)
gęstość
1.744 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8ClF15O/c9-1(25)2(10,11)3(12,13)4(14,15)5(16,17)6(18,19)7(20,21)8(22,23)24
Klucz InChI
AQQBRCXWZZAFOK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- In the derivatization of poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) via esterification for use as composite membranes.
- In the fabrication of superhydrophobic cellulose surfaces.
- As a reagent for the esterification of hydroxyl-functionalized gold nanocrystals.
- As a reagent in the synthesis of fluorous derivatives of diaminocyclohexane which are used as ligands.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?