Merck
269670
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3CC6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.73
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
solid
mp
78-81 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H13ClO2S/c1-10(2,3)8-4-6-9(7-5-8)14(11,12)13/h4-7H,1-3H3
Klucz InChI
YEZADZMMVHWFIY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
4-tert-Butylbenzenesulfonyl chloride was used in the synthesis of 1-[bis-(4-fluorophenyl)-methyl]-4-(4-tert-butylbenzenesulfonyl)piperazine.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
J N Narendra Sharath Chandra et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 14(19), 6621-6627 (2006-06-21)
A series of novel substituted 1-[bis(4-fluorophenyl)-methyl]piperazine derivatives (4a-g) and (5h-m) have been synthesized. The synthesized compounds were characterized by IR and 1H NMR. All the synthesized compounds were evaluated in vitro for their efficacy as antimicrobial agents against representative strains