Kluczowe dokumenty
566357
m-Toluenesulfonyl chloride
97%
Synonim(y):
3-Methylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.65
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5490 (lit.)
bp
252-253 °C (lit.)
gęstość
1.314 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-3-2-4-7(5-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
KFPMLWUKHQMEBU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
m-Toluenesulfonyl chloride can be synthesized via chlorination of m-thiocresol in glacial acetic acid.
Zastosowanie
m-Toluenesulfonyl chloride may be used in the synthesis of mesityl-m-tolyl sulfone via reaction with mesitylene.
Reactant involved in they synthesis of biologically active molecules including:
- Small molecule ligands for the Stat3 SH2 domain
- Isoindoline-5-propenehydroxamates for use as histone deactylase inhibitors
- Phenyl-pyrazolylamine-based derivatives as FLT3 kinase inhibitors
- Aryldisulfonamides with antibacterial activity
- Quinazoline analogs for the treatment of Gaucher disease
- 17β-HSD2 inhibitors for the treatment of osteoporosis
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
225.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.2 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Rearrangements of sulfones to sulfinic acids via carbanion intermediates.
Truce WE and Brand WW
The Journal of Organic Chemistry, 35(6), 1828-1833 (1970)