Merck
664774
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzylsulfonyl chloride
97%
Synonim(y):
(4-Chlorophenyl)methanesulfonyl chloride, 4-Chlorobenzenemethanesulfonyl chloride, p-Chloro-α-toluenesulfonyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CH2SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
93-97 °C
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
Clc1ccc(CS(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2O2S/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
Klucz InChI
DBJRPJSDYFDWPV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sulfonyl chlorides are often chosen as building blocks in medicinal chemistry for their ability to easily react with heterocyclic amines to create complex sulfonamides.