Merck
536938
Sigma-Aldrich
Biphenyl-4-sulfonyl chloride
Synonim(y):
(4-Biphenylyl)sulfonyl chloride, 4-(Chlorosulfonyl)biphenyl, 4-Phenylbenzenesulfonic acid chloride, 4-Phenylbenzenesulfonyl chloride, p-Biphenylsulfonyl chloride, p-Phenylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.72
Beilstein:
2694373
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
mp
103-108 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9ClO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Klucz InChI
ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of anilinopyrimidinesulfonamides as potential anticancer agents
  • Synthesis of inhibitors of the hypoxia inducible factor pathway
  • Preparation of hydroxy-sulfonyl-piperidinyl butyramides as HDAC inhibitors and potential antitumors
  • Palladium-catalyzed desulfitative C-arylation
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)