Kluczowe dokumenty
124818
Biphenyl-4,4′-disulfonyl chloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClSO2C6H4C6H4SO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.23
Beilstein:
2222668
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
205-208 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H8Cl2O4S2/c13-19(15,16)11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(8-4-10)20(14,17)18/h1-8H
Klucz InChI
OTFAWEIFBPUXOH-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Chlorek bifenylo-4,4′-disulfonylu reaguje z cykloinuloheksozą w pirydynie, tworząc zamknięty cyklofruktan, 6A,6C-di-O-(bifenylo-4,4′-disulfonylo)-cykloinuloheksozę.
Zastosowanie
Chlorek difenylo-4,4′-disulfonylu został użyty w syntezie 6A,6D-diamino-6A,6D-dideoksy-β-cyklodekstryny.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Harold Cruz et al.
Chirality (2018-06-07)
Herein, we report the synthesis of C2 -symmetric sulfonamides as homogeneous and heterogeneous organocatalysts and their application in the enantioselective conjugate 1,4-Michael addition of carbonylic nucleophiles to β-nitrostyrene. Organocatalysts hydrogen bond to β-nitrostyrene and enamine in the transition state, mimicking
Capped cyclofructan. Preparation and structure determination of 6A, 6C-di-O-(biphenyl-4, 4'-disulfonyl)-cycloinulohexaose.
Atsumi M, et al.
Tetrahedron Letters, 35(31), 5661-5664 (1994)
N Schaschke et al.
Chemistry & biology, 8(4), 313-327 (2001-04-28)
Human beta-tryptase is a mast cell specific trypsin-like serine protease that is thought to play a key role in the pathogenesis of diverse allergic and inflammatory disorders like asthma and psoriasis. The recently resolved crystal structure revealed that the enzymatically
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
124818-25G | 4061832418520 |
124818-5G |