Kluczowe dokumenty
222941
4-Iodobenzenesulfonyl chloride
95%
Synonim(y):
Pipsyl chloride
Poziom jakości
Próba
95%
mp
80-82 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClIO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
Klucz InChI
POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The reaction of 4-iodobenzenesulfonyl chloride (pipsyl chloride) with peptides under various conditions has been studied.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
The Biochemical journal, 102(3), 815-824 (1967-03-01)
1. A system of separation using buffered Celite columns is described that enables the pipsyl derivatives of most of the common amino acids to be separated. 2. The reaction of pipsyl chloride with several amino acids not included in previous
Circular dichroism study of thyroxine-binding globulin derivatized with p-iodophenylsulfonyl chloride.
The International journal of biochemistry, 16(5), 575-577 (1984-01-01)
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 22(11), 3738-3749 (2016-02-03)
A series of mononuclear and dinuclear platinum(II) terpyridine complexes with amide-, sulfonamide-, and urea-containing ligands (1-9) has been successfully designed and synthesized, and their photophysical and anion-binding properties have been studied. The anion-binding properties of the complexes were studied by