Kluczowe dokumenty
656542
Cyclohexanesulfonyl chloride
90%
Synonim(y):
Cyclohexylsulfonyl chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11ClO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.67
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.499
gęstość
1.259 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClS(=O)(=O)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11ClO2S/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Klucz InChI
MJWVCJUSRGLHFO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?