Key Documents
8.20934
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoacetate
for synthesis
Synonim(y):
Triethyl orthoacetate, Orthoacetic acid triethyl ester, 1,1,1-Triethoxyethane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(OC2H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352112
Numer indeksu EC:
201-112-4
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
3.4 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
455 °C
granice wybuchowości
0.9-7.0 % (v/v)
tw
142 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 39 °C
gęstość
0.8888 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H18O3/c1-5-9-8(4,10-6-2)11-7-3/h5-7H2,1-4H3
Klucz InChI
NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.892
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F - Non-equilibrium method
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C - Non-equilibrium method