Kluczowe dokumenty
8.14689
Sigma-Aldrich
Platinum(II) acetylacetonate
50% Pt, catalyst for synthesis
Synonim(y):
Bis(acetyloacetonian) platyny, bis(acetyloacetonian) platyny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14O4Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
239-223-5
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Acetyloacetonian platyny(II) (50% Pt), catalyst for synthesis
Poziom jakości
siła działania
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
250-252 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Pt+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Pt/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
Klucz InChI
TUOYDQBYTHSWNN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (of Pt): 47.0 - 53.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3