Kluczowe dokumenty
HT-OA100
Oleylamine
≥98% (primary amine)
Synonim(y):
cis-1-Amino-9-octadecene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
8 mmHg ( 135 °C)
Próba
≥98% (primary amine)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4596 (lit.)
tw
348-350 °C (lit.)
mp
18-26 °C (lit.)
gęstość
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCN
InChI
1S/C18H37N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
Klucz InChI
QGLWBTPVKHMVHM-KTKRTIGZSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
309.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
154 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?