Kluczowe dokumenty
8.41029
Sigma-Aldrich
Oktadecyloamina
for synthesis
Synonim(y):
Octadecylamine, 1-Aminooctadecane, Stearylamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H39N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
204-695-3
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<100 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥85.0% (GC)
Formularz
solid
siła działania
2395 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
132 °C/43 hPa
mp
50-52 °C
temp. przejścia
flash point 110 °C
gęstość
0.86 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
NCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H39N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-19H2,1H3
Klucz InChI
REYJJPSVUYRZGE-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 85.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
298.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
148 °C - closed cup