Merck
W420201
Sigma-Aldrich
Prenyl acetate
≥98%, stabilized, FG
Synonim(y):
3,3-dimethyl allyl acetate, 3-methyl-2-buten-1-ol acetate, 3-methyl-2-buten-1-yl acetate, 3-methyl-2-butenyl acetate, Isopent-2-enyl acetate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.17
Numer FEMA:
4202
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.692
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥98%
zawiera
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
bp
151-152 °C/752 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohol: soluble
gęstość
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
apple; green; fruity
ciąg SMILES
CC(=O)OC\C=C(\C)C
InChI
1S/C7H12O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h4H,5H2,1-3H3
Klucz InChI
XXIKYCPRDXIMQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eric M Jones et al.
Cell systems, 8(3), 254-260 (2019-03-25)
G protein-coupled receptors (GPCRs) are central to how mammalian cells sense and respond to chemicals. Mammalian olfactory receptors (ORs), the largest family of GPCRs, mediate the sense of smell through activation by small molecules, though for most bonafide ligands, they
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W420201-1KG
W420201-10KG
W420201-10KG-K
W420201-1KG-K4061837521058
W420201-5KG
W420201-5KG-K
W420201-SAMPLE
W420201-SAMPLE-K4061837521065