Kluczowe dokumenty
W341002
Methyl jasmonate
≥98%, stabilized, FG
Synonim(y):
3-Oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetic acid, methyl ester, Methyl 3-oxo-2-(2-pentenyl)cyclopentaneacetate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Próba
≥98%
zawiera
synthetic α-tocopherol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; green; jasmine; floral; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC\C=C\CC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3/b5-4+
Klucz InChI
GEWDNTWNSAZUDX-SNAWJCMRSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W341002-1KG | |
W341002-1KG-K | 4061837536106 |
W341002-25G | |
W341002-SAMPLE | |
W341002-100G | |
W341002-100G-K | 4061837551772 |
W341002-25G-K | 4061837551796 |
W341002-SAMPLE-K | 4061837536113 |