Merck
W319600
Sigma-Aldrich
cis-Jasmone
stabilized
Synonim(y):
Jasmone, cis-3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.24
Numer FEMA:
3196
Beilstein:
1907713
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.094
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
zawiera
α-tocopherol as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
bp
134-135 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
woody; floral; herbaceous
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H16O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
Klucz InChI
XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
cis-Jasmone is one of the key volatile flavor compounds in different kinds of tea such as green tea, Oolong tea, jasmine tea and Tie Guanyin tea. It is also the main odor constituent of jasmine oil. In plants, cis-Jasmone acts as an activator of defense during an insect attack or mechanical damage.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Photochemical reaction of (Z)-jasmone under various conditions.
Tateba H, et al.
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 57(2), 220-226 (1993)
Effect of thermal treatment on the flavor formation of Oolong tea.
Yu TH, et al.
Food science and agricultural chemistry (1999)
Preparation of the volatile flavor components from Tie Guanyin Tea and its application in cigarette flavoring.
Yuexin NI
Flavour Fragrance Cosmetics, 3, 416-416 (2012)
Flavor constituents of pouchong tea and a comparison of the aroma pattern with jasmine tea
Yamanishi T, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 44(9), 2139-2142 (1980)
New roles for cis-jasmone as an insect semiochemical and in plant defense.
Birkett MA, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 97(16), 9329-9334 (2000)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W319600-1KG-K4061837807299
W319600-5KG
W319600-SAMPLE-K4061837528095
W319600-100G
W319600-100G-K4061837807282
W319600-1KG
W319600-5KG-K4061837807305
W319600-SAMPLE