Merck
W340804
Sigma-Aldrich
Methyl dihydrojasmonate, mixture of cis and trans
≥96%, FG
Synonim(y):
(3-Oxo-2-pentylcyclopentyl)acetic acid methyl ester, Methyl (3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.31
Numer FEMA:
3408
Numer WE:
Nr Rady Europy:
10785
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.520
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Próba
≥96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
110 °C/0.2 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble
paraffin: soluble
propylene glycol: soluble
gęstość
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
jasmine; floral
ciąg SMILES
CCCCCC1C(CCC1=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C13H22O3/c1-3-4-5-6-11-10(7-8-12(11)14)9-13(15)16-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
KVWWIYGFBYDJQC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Methyl dihydrojasmonate is a fragrance ingredient mainly used in the perfumes, fragrance formulations, personal care and cosmetic products. It occurs naturally in pine honey and rhododendron honey.
Inne uwagi
Natural occurrence: Jasmine
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
RIFM fragrance ingredient safety assessment, methyl dihydrojasmonate, CAS registry number 24851-98-7.
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 82, S114-S121 (2015)
Characterization of volatile compounds of Rhododendron honey.
Silici S.
Mellifera, 10(19) (2010)
Fragrance material review on methyl dihydrojasmonate.
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S562-S571 (2012)
Determination of volatile compounds of pine honeys
Silici S.
Turkish Journal of Biology, 35(5), 641-645 (2011)