Merck
W376302
Sigma-Aldrich
Dihydrojasmone
≥98%, stabilized, FG
Synonim(y):
3-Methyl-2-pentyl-2-cyclopenten-1-one
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C5H4(CH3)(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.26
Numer FEMA:
3763
Beilstein:
1906471
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.140
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥98%
zawiera
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479 (lit.)
bp
120-121 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fresh; jasmine; floral; fruity
ciąg SMILES
CCCCCC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
YCIXWYOBMVNGTB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W376302-1KG-K4061838193797
W376302-5KG
W376302-SAMPLE
W376302-100G
W376302-100G-K4061838183170
W376302-1KG
W376302-5KG-K4061838183187
W376302-SAMPLE-K4061838193803