Kluczowe dokumenty
59975
Jasmone
analytical standard
Synonim(y):
cis-3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (sum of isomers, GC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
zanieczyszczenia
~6% trans-isomer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
n20/D 1.500
bp
134-135 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H16O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
Klucz InChI
XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)