Merck
277541
Sigma-Aldrich
trans,trans-Farnesol
96%
Synonim(y):
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol, trans,trans-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.37
Beilstein:
1723039
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.490 (lit.)
bp
137 °C/3 mmHg (lit.)
gęstość
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C15H26O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11,16H,5-6,8,10,12H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
Klucz InChI
CRDAMVZIKSXKFV-YFVJMOTDSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
trans,trans-Farnesol is sesquiterpene alcohol, which is commonly found in many essential oils, citrus fruits, propolis, and plant-derived foods and beverages. It is an effective bioactive agent that can be used in pharmaceuticals and cosmetics.
Zastosowanie
trans,trans-Farnesol has been used in the synthesis of:
  • Cecropia juvenile hormone
  • terpenes, such as squalenes, cembranoids and forskolin
Inne uwagi
A sesquiterpene alcohol found in many essential oils.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Tetrahedron Letters, 34, 1721-1721 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 5803-5803 (1994)
Tetrahedron, 50, 139-139 (1994)
Tetrahedron, 49, 2457-2457 (1993)
Influences of trans-trans farnesol, a membrane-targeting sesquiterpenoid, on Streptococcus mutans physiology and survival within mixed-species oral biofilms
Jeon J-G, et al.
International Journal of Oral Science, 3, 98-106 (2011)