Kluczowe dokumenty
73492
trans-β-Farnesene
analytical standard
Synonim(y):
trans-7,11-Dimethyl-3-methylene-1,6,10-dodecatriene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥90% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H]\C(CCC(=C)C=C)=C(\C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C15H24/c1-6-14(4)10-8-12-15(5)11-7-9-13(2)3/h6,9,12H,1,4,7-8,10-11H2,2-3,5H3/b15-12+
Klucz InChI
JSNRRGGBADWTMC-NTCAYCPXSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Secondary metabolite profiling of various plant parts collected from 82 plants belonging to 21 different cannabis strains using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) for sterols and terpenoids (mono-, sesqui-, tri-), and high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV and mass spectrometric (MS) detection for flavonoids
- Gas chromatographic analysis of a total of 163 compounds in the essential oil samples extracted from the leaves and flowers of Lantana camara, in combination with detection techniques of mass spectrometry (MS) and flame ionization detection (FID)
- Simultaneous determination of 49 compounds from the essential oil samples obtained from the methanolic extracts of dried leaves and flowers of C. macropodum by GC-FID and GC-MS methods
- Identification and quantification of 31 volatile organic compounds from the flowers of P. Nobby’s Pacific Sunset using DVB/CAR/PDMS fibers in the solid-phase microextraction (SPME) technique for the sample enrichment followed by their GC-MS analysis
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis