345887
Ginkgolic Acid (15:1)
A cell-permeable anacardic acid analog that inhibits protein SUMO .
Synonim(y):
Ginkgolic Acid (15:1), (Z)-6-(Pentadec-8-enyl)-2-hydroxybenzoic acid, Histone Acetyltransferase Inhibitor VI, PCAF Inhibitor II, SUMOylation Inhibitor, HAT Inhibitor VI, Histone Acetyltransferase Inhibitor VI, PCAF Inhibitor II, SUMOylation Inhibitor, (Z)-6-(Pentadec-8-enyl)-2-hydroxybenzoic acid, HAT Inhibitor VI
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Oc1c(c(ccc1)CCCCCCC\C=C/CCCCCC)C(=O)O
InChI
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7-
Klucz InChI
YXHVCZZLWZYHSA-FPLPWBNLSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
509.9 °F - (calculated)
Temperatura zapłonu (°C)
265.5 °C - (calculated)
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.