Merck
49962
Supelco
Ginkgolic acid C13:0
analytical standard
Synonim(y):
2-Hydroxy-6-tridecylbenzoic acid, 6-Tridecylsalicylic acid, Ginkgoneolic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
320.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-15-13-16-18(21)19(17)20(22)23/h13,15-16,21H,2-12,14H2,1H3,(H,22,23)
Klucz InChI
VEPUCZUJLKAVNM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kwas ginkgolowy C13:0 jest związkiem otrzymywanym z Ginkgo biloba i jest skutecznie stosowany jako środek przeciwdrobnoustrojowy przeciwko S.mutans.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: miłorząb japoński
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
P J Buckle et al.
Agents and actions, 10(4), 361-367 (1980-09-01)
Three novel marine substances, 6-n-tridecylsalicylic acid, flexibilide and dendalone 3-hydroxybutyrate, isolated from a brown alga, a soft coral and a dictyoceratid sponge respectively, were active after oral administration in both acute and chronic animal models of inflammation. 6-n-Tridecylsalicylic acid has
Dental Caries (2015)
Dental Caries (2015)