Merck
01390590
Ginkgolic acid C17:1
primary reference standard
Synonim(y):
6-[(10Z)-Heptadecenyl]salicylic acid, Ginkgolic acid II
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H38O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
374.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCc1cccc(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C24H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-21-19-17-20-22(25)23(21)24(26)27/h7-8,17,19-20,25H,2-6,9-16,18H2,1H3,(H,26,27)/b8-7-
Klucz InChI
MBYNDKVOZOAOIS-FPLPWBNLSA-N
Opis ogólny
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Zastosowanie
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T A van Beek et al.
Journal of chromatography. A, 930(1-2), 109-117 (2001-10-30)
A chromatographic procedure for the preparative isolation of six different 6-alkylsalicylic acids (syn. ginkgolic acids) with as alkyl substituents C13:0, C15:0, C15:1, C17:1, C17:2 and, tentatively C17:3 from Ginkgo biloba leaves was developed. The procedure consisted of a combination of
K Ndjoko et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 744(2), 249-255 (2000-09-19)
Ginkgolic acids (GAs) are toxic phenolic compounds present in the fruits and leaves of Ginkgo biloba L. (Ginkgoacae). Their maximum level in phytopharmaceuticals containing ginkgo extracts has been recently restricted to 5 microg/g by the Commission E of the former