Key Documents
CRM40937
Supelco
Terpene Mix B
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Postać
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL each component in methanol
metody
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cannabis testing
cannabis testing
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    beta-Pinene
    beta-Caryophyllene
    Phytol
    Limonene
    Geraniol
    (1S)-(-)-Camphor
    Terpinolene
    beta-Eudesmol
    (+)-Borneol
    cis-Nerolidol
    (-)-alpha-Terpineol
    (1S)-(+)-3-Carene
    Linalool
    p-Cymene
    Zobacz wszystko (14)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Giuseppe Mannino et al.
International journal of molecular sciences, 22(5) (2021-04-04)
Hypercholesterolemia is one of the major causes of cardiovascular disease, the risk of which is further increased if other forms of dyslipidemia occur. Current therapeutic strategies include changes in lifestyle coupled with drug administration. Statins represent the most common therapeutic
Protokoły
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
Kompletny przepływ pracy do kompleksowej analizy terpenów w konopiach indyjskich
Chromatograms
suitable for GC/MS, suitable for solid phase microextraction (SPME)