Merck
S-041
Supelco
Spice Cannabinoid Mix 2 solution
100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Postać
liquid
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
skład
AM2201
JWH-019
JWH-081
JWH-122
opakowanie
ampule of 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
stężenie
100 μg/mL each component in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
A certified multi-component solution mix of Spice cannabinoids JWH-019, JWH-122, JWH-081, and AM-2201. Cases of abuse for these four Spice cannabinoids, similar in structure to JWH-018 and JWH-073, have been observed across the US from California and Texas to Pennsylvania and Missouri. This certified solution mix is suitable for GC/MS and LC/MS applications in forensic analysis, clinical toxicology, and urine drug testing.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup