Merck
S-038
Supelco
Spice Cannabinoid Mix solution
100 μg/mL each component in acetonitrile, ampule of 1.0 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Mieszanka kannabinoidów do testowania przypraw
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Formularz
liquid
Właściwości
SNAP-N-SPIKE®/SNAP-N-SHOOT®
skład
(±)-CP 47, 497
(±)-CP 47, 497 C8 Homologue
HU-211
JWH-200
JWH-250
opakowanie
ampule of 1.0 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
stężenie
100 μg/mL each component in acetonitrile
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Wieloskładnikowa mieszanka zawierająca kannabinoidy Spice JWH-250; JWH-200; HU-211; (±)-CP 47,497; i (±)-CP 47,497 homolog C8. W dniu 1 marca 2011 r. Amerykańska Agencja ds. Walki z Narkotykami (DEA) wykorzystała swoje nadzwyczajne uprawnienia do sklasyfikowania pięciu syntetycznych kannabinoidów w wykazie I, najbardziej restrykcyjnej kategorii na mocy ustawy o substancjach kontrolowanych. Pięć syntetycznych kannabinoidów objętych rocznym zakazem to JWH-018, JWH-073, JWH-200, CP-47,497 i jego homolog C8.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This study demonstrates the impact of various mobile phase modifiers on the separation; formate modifiers outperform acetate in terms of MS signals (or sensitivity) and chromatographic resolution.
Badanie to pokazuje wpływ różnych modyfikatorów fazy ruchomej na separację; modyfikatory mrówczanu przewyższają octan pod względem sygnałów MS (lub czułości) i rozdzielczości chromatograficznej.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC