G005446
HPLC Analysis of Spice Cannabinoids on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
Polecane produkty
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 50 mM ammonium formate; [B] water; [C] acetonitrile; (10:35:55, A:B:C)
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 4075 psi (281 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 200 nm
injection: 3 μL
sample: 100 μg/mL in 45:55 water:acetonitrile
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
forensics and toxicology
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Analit
kolumna analityczna
standardowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)