30176
TraceCERT®Multiresidue Pesticide Standard Mix #3
in acetonitrile, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
linia produktu
TraceCERT®
Postać
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
in acetonitrile
100 μg/mL each component in acetonitrile
Zastosowanie
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Inne uwagi
Informacje prawne
Analit
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup - No data available
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup - No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)