Kluczowe dokumenty
36082
Supelco
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #4
in acetonitrile, TraceCERT®, (Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland)
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
linia produktu
TraceCERT®
klasa czystości
TraceCERT®
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
(Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland)
stężenie
in acetonitrile
100 μg/mL each component in acetonitrile
Zastosowanie
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z SI poprzez główny materiał referencyjny z NMI, np. NIST, NRC lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz swój certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
Inne uwagi
8 składników. W połączeniu z innymi mieszankami nadaje się do stosowania w celu spełnienia wymagań stanu Kalifornia dotyczących testowania pestycydów w produktach z konopi indyjskich.
Sprawdź całą naszą ofertę mieszanek pestycydów dotestowania konopi.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Oxamyl
    Carbaryl
    Methomyl
    Dimethomorph
    Metalaxyl
    Imidacloprid
    Thiamethoxam
    Chlorantraniliprole
    Zobacz wszystko (8)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
42.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
6.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)