Key Documents
490466
Oxalic acid-13C2 dihydrate
99 atom % 13C
Synonim(y):
Ethanedioic-13C2 acid
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Postać
solid
mp
101-102 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O.O.O[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2/i1+1,2+1;;
Klucz InChI
GEVPUGOOGXGPIO-BQTCFENJSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?